854971
Tapón de rosca corta, rosca de 9 mm, con camisa
clear cap, PTFE/silicone septum, septum diam. × thickness 9 mm × 1.0 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
Productos recomendados
material
PTFE/silicone septum
clear cap
hardness
55 (Durometer: shore A)
packaging
pkg of 1000 ea
septum diam. × thickness
9 mm × 1.0 mm
fitting
thread for 9 mm
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)