SU860079
Tapón de rosca corta, rosca de 9 mm, con camisa
blue polypropylene cap, red PTFE/silicone/red PTFE septum, septum diam. × thickness 9 mm × 1.0 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
material
blue polypropylene cap
red PTFE/silicone/red PTFE septum
hardness
45 (Durometer: shore A)
packaging
pkg of 100 ea
O.D.
9 mm
septum diam. × thickness
9 mm × 1.0 mm
fitting
thread for 9 mm
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)