Documentos clave
854179-U
Supelco
Crimp seals (magnetic) with PTFE/silicone septa, pkg/100
gold seal (magnetic, with 5 mm center hole), (silcone blue transparent/PTFE transparent), diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm, open center
Sinónimos:
Magnetic Crimp Caps with Septa
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiales
(silcone blue transparent/PTFE transparent)
gold seal (magnetic, with 5 mm center hole)
Características
closure type crimp seal
open center
dureza
45 (Durometer: shore A)
envase
pkg of 100 ea
diám. × grosor
20 mm × 3.0 mm
Adaptador
thread for 20 mm
compatibilidad
for use with Carlo Erba HS500/HS800
for use with Fisons HS500
Otras notas
Recommended for: CE HS500 and HS800 autosamplers
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)