27454-U
Crimp Seal with PTFE/Rubber Septum
seal diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm, pressure release open center
, PTFE/rubber septum, pkg of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE/rubber septum
silver aluminum seal
envase
pkg of 100 ea
junta diám. × grosor
20 mm × 3.0 mm
compatibilidad
for use with 20mm crimp top vial
for use with 6mL, 10mL, 20mL headspace vials
Categorías relacionadas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)