822791
TSKgel® SuperMultiporePW-H (8 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 6 mm, hydroxylated methacrylate phase
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
TSKgel® SuperMultiporePW-H HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 8 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 22791
Parámetros
≤0.5 M salt concentration
≤20% polar organic solvent
0.6 mL/min flow rate
10-80 °C temperature
9 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 6 mm
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
grupo activo de la matriz
hydroxylated methacrylate phase
tamaño de partícula
8 μm
pH operativo
2-12
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Categorías relacionadas
Descripción general
Forma física
Información legal
precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)