Merck
MAK052
Sigma-Aldrich
Ensayos de actividad de la ALT
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Sinónimos:
Kit de análisis de actividad de la SGPT, Kit de análisis de actividad de la alanina aminotransferasa, Kit de análisis de actividad de la glutámico-pirúvico transaminasa sérica
About This Item
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.84
usage
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
detection method
colorimetric
fluorometric
relevant disease(s)
gastrointestinal diseases
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... GPT(2875)
mouse ... GPT(76282)
rat ... GPT(81670)
General description
La alanina aminotransferasa (ALT), también conocida como glutámico-pirúvico transaminasa sérica (SGPT), es una enzima dependiente del fosfato de piridoxal que cataliza la transferencia reversible de un grupo amino desde la alanina hasta el α-cetoglutarato, produciendo piruvato y glutamato. La ALT se encuentra principalmente en el hígado y el suero, pero también está en otros tejidos. La lesión hepatocelular suele provocar un aumento de las concentraciones séricas de ALT, y estas concentraciones pueden utilizarse como marcador de la lesión hepática.
Application
El kit de análisis de actividad de la ALT se ha utilizado para determinar la actividad de la alanina aminotransferasa (ALT) en muestras de suero.
Features and Benefits
Compatible con sistemas de manipulación de alto rendimiento.
Suitability
Idóneo para la determinación de la actividad alanina aminotransferasa (ALT) en muestras biológicas: tejidos, células y suero
Principle
El kit de análisis de actividad de la ALT proporciona un procedimiento simple y directo para medir la actividad de la ALT en una diversidad de muestras biológicas.
La actividad ALT viene determinada por un análisis enzimático acoplado, que da lugar a un producto colorimétrico (570 nm)/fluorométrico (λex = 535/λem = 587 nm), proporcional al piruvato generado. Una unidad de ALT se define como la cantidad de enzima que genera 1,0 μmol de piruvato por minuto a 37 °C.
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Investigation of Therapeutic Effects of $\alpha$-Mangostin on Thioacetamide-Induced Cirrhosis in Rats
Nilbunga S.
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet Thangphaet, 98(9), S91-S97 (2015)
L Bočkor et al.
Gene therapy, 24(10), 649-660 (2017-08-15)
Adeno-associated virus (AAV) -mediated gene therapy is a promising strategy to treat liver-based monogenic diseases. However, two major obstacles limit its success: first, vector dilution in actively dividing cells, such as hepatocytes in neonates/children, due to the non-integrating nature of
Resolvin D1 and E1 alleviate the progress of hepatitis toward liver cancer in long-term concanavalin A-induced mice through inhibition of NF-KB activity.
Kuang H, et al.
Oncology Reports, 35(1), 307-317 (2016)
Nan Wu et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 97(7), 843-853 (2017-06-06)
The Hippo signaling pathway and the Notch signaling pathway are evolutionary conserved signaling cascades that have important roles in embryonic development of many organs. In murine liver, disruption of either pathway impairs intrahepatic bile duct development. Recent studies suggested that
Melissa F Brereton et al.
Nature communications, 7, 13496-13496 (2016-11-25)
Insulin secretion from pancreatic β-cells is impaired in all forms of diabetes. The resultant hyperglycaemia has deleterious effects on many tissues, including β-cells. Here we show that chronic hyperglycaemia impairs glucose metabolism and alters expression of metabolic genes in pancreatic