816566
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
pkg of 2 ea
Sinónimos:
Fingertight Fitting, 1/16", 10-32, PEEK
About This Item
Productos recomendados
product name
TSKgel® Hardware and Accessories, pkg of 2 ea
material
PEEK
product line
TSKgel®
packaging
pkg of 2 ea
manufacturer/tradename
Tosoh 16566
technique(s)
HPLC: suitable
fitting
for 10-32
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)