67661
N-Nitrosoethylisopropylamine
analytical standard
Sinónimos:
N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine, EIPNA, NEIPA
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(N=O)(C(C)C)CC
InChI
1S/C5H12N2O/c1-4-7(6-8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Clave InChI
VGGZTNNNXAUZLB-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
150.6 °F - (calculated)
Punto de inflamabilidad (°C)
65.9 °C - (calculated)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)