Merck
67109
Supelco
Potassium hydroxide solution
4 M, eluent concentrate for IC
About This Item
Fórmula lineal:
KOH
Número de CAS:
Peso molecular:
56.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352320
NACRES:
NA.21
Quality Level
concentration
4 M in H2O
4 M
SMILES string
[K+].[O-][H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)