Key Documents
59194
Supelco
SUPELCOSIL ABZ+Plus (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
Columna para HPLC SUPELCOSIL ABZ+Plus, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L60
Quality Level
feature
endcapped
manufacturer/tradename
SUPELCOSIL
extent of labeling
12.0% carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
15 cm × 4.6 mm
surface area
170 m2/g
surface coverage
surface coverage 3.4 μmol/m2
matrix
silica gel, spherical particle platform
matrix active group
amide, alkyl phase
particle size
3 μm
pore size
120 Å
pH range
2-7.5
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Las columnas Supelcosil® ABZ+ Plus ofrecen elevada desactivación y selectividad única. Las partículas de sílice desactivadas con una distribución granulométrica muy estrecha aseguran una elevada eficiencia a baja contrapresión. Después de las reacciones de enlace y "fijación de grupos residuales" ("endcapping"), la fase ABZ+ Plus protege de forma efectiva los grupos silanol que no han reaccionado con la sílice, impidiendo que interaccionen con la mayor parte de los analitos, y proporciona picos simétricos independientemente de la funcionalidad del analito. Esta fase también le permite usar tampones de menor fuerza iónica sin necesidad de añadir un modificador de amina.
Features and Benefits
• Elevada eficacia para analitos polares, no polares y con carga
• Picos simétricos para los compuestos más reactivos
• Selectividad extraordinaria para compuestos polares y con carga.
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
W Pan et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 703(1-2), 129-138 (1998-02-03)
A sensitive, specific and precise HPLC-UV assay was developed to quantitate cocaine (COC) and its metabolites benzoylecgonine (BE), norcocaine (NC) and cocaethylene (CE) in rat plasma. After adding 50 microl of the internal standard solution (bupivacaine, 8 microg/ml) and 500
C Ceniceros et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 705(1), 97-103 (1998-03-14)
A rapid and simple high-performance liquid chromatographic (HPLC) method with amperometric detection has been developed for the quantitation of labetalol in urine. The chromatography was performed at 30 degrees C using a reversed-phase column with a base deactivated silica stationary
K Ary et al.
Journal of chromatography. A, 797(1-2), 221-226 (1998-05-16)
A reversed-phase high-performance liquid chromatographic method with electrochemical detection has been developed for the determination of buspirone from human plasma. The separation was carried out by using a Supelcosil ABZ+ plus C18 reversed-phase column and 0.05 M potassium dihydrogenphosphate (pH
A B Baranda et al.
Talanta, 67(5), 933-941 (2008-10-31)
A liquid-liquid extraction method using diethyl ether as organic solvent was optimized simultaneously for five 1,4-dihydropyridines (amlodipine, nitrendipine, felodipine, lacidipine and lercanidipine) belonging to the group of calcium channel blockers. Some experimental tools such as a full factorial design, a
Konstantinos Petritis et al.
Journal of chromatography. A, 957(2), 173-185 (2002-07-13)
The single run analysis of 23 small peptides (principally glycyl and lysyl dipeptides) is performed by ion-pair reversed-phase liquid chromatography coupled with evaporative light scattering detection or electrospray (tandem) mass spectrometry. Several perfluorinated carboxylic acid homologues are evaluated with an