Documentos clave
58264
Column Frits
diam. 1/4 in., porosity 2 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
for Conventional Column Hardware (compression style)
envase
pkg of 10 ea
Diámetro
1/4 in.
grosor
0.39 in.
tamaño de poro
2 μm porosity
Descripción general
Seleccione fritas con poros de 0.5 μm para rellenos con partículas de 3 μm y fritas con poros de 2 μm para partículas más grandes.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)