Documentos clave
58990-U
Supelco
SUPELCOSIL LC-8-DB (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Columna para HPLC SUPELCOSIL LC-8-DB, 3 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L7
product line
SUPELCOSIL
feature
endcapped
manufacturer/tradename
SUPELCOSIL
packaging
1 ea of
extent of labeling
6.0% carbon loading
parameter
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
7.5 cm × 4.6 mm
surface area
170 m2/g
surface coverage
surface coverage 3.2 μmol/m2
matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
matrix active group
C8 (octyl) phase
particle size
3 μm
pore size
120 Å
operating pH
2-7.5
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Las fases SUPELCOSIL LC-DB están especialmente desactivadas para compuestos básicos. Estas columnas proporcionan menor retención, mejor forma de pico y mayor eficiencia para bases orgánicas que lo que se puede obtener en las columnas de fase inversa convencionales.
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)