58703
Tubo de PTFE
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/8 in. × 0.063 in.
About This Item
Productos recomendados
packaging
pkg of 1
parameter
500 psi max. pressure
L × O.D. × I.D.
10 ft × 1/8 in. × 0.063 in.
General description
Polytetrafluoroethylene (PTFE) is a fluoropolymer which is the most lubricious polymer with low co-efficient of friction. PTFE tubing is chosen due to its excellent hydrophobicity, chemical inertness, and ability to withstand high pressures. It is suitable for protecting the optical fibres.
La tubería de Teflón TFE, flexible, económica, es ideal para usarse a presiones de hasta 500psi (35kg/cm2). Usela con analizador automático, para reacciones postcolumna, en sistemas de escalado preparativa, dispositivos de recolección de corriente entrante, y el control de compuestos fisiológicamente importantes.
La máxima temperatura de operación recomendada para el Teflón
TFE es 200°C, pero corta exposición a temperaturas mayores rara
vez resulta en daño.
La máxima temperatura de operación recomendada para el Teflón
TFE es 200°C, pero corta exposición a temperaturas mayores rara
vez resulta en daño.
Application
PTFE tubing may be used to connect the gas lines to the ports during Gas Chromatography-mass spectrometry analysis of volatile organic compounds from potato tubers inoculated with Phytophthora infestans or Fusarium coeruleum.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Optical Fiber Sensor Technology: Applications and systems, 3, 36-36 (1996)
Gas chromatography-mass spectrometry analyses of volatile organic compounds from potato tubers inoculated with Phytophthora infestans or Fusarium coeruleum.
Plant Pathology, 50, 489-496 (2001)
Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine, 93-93 (2012)
PCR Technology, 164-164 (2013)