Documentos clave
58169AST
Supelco
CHIRALPAK® AGP (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Columna para HPLC CHIRALPAK® AGP, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 3 mm
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L41
product line
CHIRALPAK®
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
CHIRALPAK®
parameter
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
5 cm × 3 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
glycoprotein, alpha1- phase
particle size
5 μm
operating pH
2-8
separation technique
chiral
General description
Hermansson describió el uso de proteínas naturales inmovilizadas en un soporte de sílice para separaciones quirales en 1983 (1). Las proteínas contienen un gran número de centros quirales de una configuración, y muchos otros sitios que contribuyen al proceso de retención general. CHIRALPAK AGP tiene la gama más amplia de selectividad de todas las fases de proteínas actualmente disponibles. La fase CHIRALPAK AGP utiliza α1-glucoproteína ácida (AGP) como selector quiral inmovilizado en partículas esféricas de sílice de 5 μm. La AGP ligada es una proteína muy estable que tolera disolventes orgánicos puros, temperaturas elevadas y valores de pH de 4 a 7. Funcionando en modo de fase inversa, la columna CHIRALPAK AGP separa los enantiómeros de una gama extremadamente amplia de sustancias farmacológicas, como ácidos, aminas y compuestos neutros. La enantioselectividad y la retención pueden ser fácilmente reguladas por la fuerza iónica y el pH de la fase móvil, y por la naturaleza y concentración del modificador orgánico.
Características:
  • Resolución mediante fase inversa directa de moléculas quirales
  • Estable con una variedad de modificadores orgánicos
  • Disponible en tamaños analíticos y semipreparativos
(1) Hermansson, J. Direct liquid chromatographic resolution of racemic drugs using a1-acid glycoprotein as the chiral stationary phase. J. Chromatogr. A, 1983, 269, 71-80.
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)