Merck
57359-U
Supelco
SPME Portable Field Sampler
greener alternative
coating PDMS/DVB
Sinónimos:
Portable Field Sampler for SPME
About This Item
UNSPSC Code:
41115854
NACRES:
NB.21
material
fused silica SPME fiber
Quality Level
needle size
24 ga
packaging
pack of 2
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fiber L
1 cm
matrix active group
PDMS/DVB coating
application(s)
food and beverages
greener alternative category
General description
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This is a Solid Phase Microextraction (SPME) technology product. SPME is one of the greener technologies for sample preparation as it is solvent free extraction technology and SPME fibres are re-usable and generates as little waste as possible, thus aligns with "Waste Prevention”, and ″Safer Solvents and Auxiliaries″. Click here for more information.
Concentra y Almacena Analitos de Agua; Aire de recintos cerrados ¿ El muestreador portátil de campo es una manera eficiente y económica de extraer y transportar compuestos volátiles y semivolátiles de muestras de campo. Los compuestos extraídos son sellados de forma segura detrás de una septa reemplazable. La tabla 1 muestra que las pérdidas de pesticidas extraídos y almacenados en un muestreador portátil de campo fueron significativamente menores que las pérdidas cuando son almacenados en agua. El muestreador puede ser reutilizado 50-100 veces, y es desechado cuando la fibra no es útil.
El muestreador portátil de campo también detecta eficientemente compuestos orgánicos en el aire. En nuestros estudios, el muestreador nos permitió monitorear solventes típicos de HPLC y GC en niveles de ppb en el aire del laboratorio. Dos fibras están disponibles: una fibra polimetilsiloxane (PDMS)/Carboxen para trazas de volátiles, y una fibra PDMS de uso general.
El muestreador de campo consta de un polímero de larga duración, con una pieza de aluminio que actúa como barrera de temperatura durante la desorción térmica en la cromatografía de gas. Cinco posiciones en la guía eje de la aguja controlan la profundidad de inserción de la aguja dentro del vial de muestra, o dentro del puerto de inyección durante la desorción de la fibra.
* Automuestreador distribuído por Varian, Leap, and Gerstel
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Marisela Pontes et al.
Food chemistry, 134(4), 2509-2520 (2013-02-28)
In this study the effect of the cultivar on the volatile profile of five different banana varieties was evaluated and determined by dynamic headspace solid-phase microextraction (dHS-SPME) combined with one-dimensional gas chromatography-mass spectrometry (1D-GC-qMS). This approach allowed the definition of
Érica A Souza Silva et al.
Journal of chromatography. A, 1313, 139-146 (2013-08-06)
A fast and robust method was developed for the determination of ten triazole fungicides in fruit samples using direct immersion solid-phase microextraction coupled to gas chromatography with time-of-flight mass spectrometry detection (DI-SPME-GC-ToFMS). In this work, a newly developed concept of
Henryk H Jeleń et al.
Journal of chromatography. A, 1313, 185-193 (2013-08-13)
Three approaches in determination of six haloanisoles (2,4,6-trichloroanisole, 2,3,4-trichloroanisole, 2,3,6-trichloroanisole, tetrachloroanisole, pentachloroanisole and 2,4,6-tribromoanisole) in wine were compared. Comprehensive gas chromatography - time of flight mass spectrometry (GC×GC-ToF-MS) was described for the first time for this application and compared to
Migration from Polycarbonate Packaging to Food Simulants During Microwave Heating
Alin, J.; Hakkarainen, M.
Polymer Degradation and Stability, 97 (8), 1387-1395 (2012)
Mingliang Bao et al.
Analytica chimica acta, 663(1), 49-54 (2010-02-23)
The content of free-base nicotine in cigarette smoke is a controversial subject, partly due to methodological issues. In this investigation, an improved method to measure free-base nicotine in cigarette smoke using headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) combined with GC/MS analysis, was
Contenido relacionado
La microextracción en fase sólida (SPME) es una técnica de preparación de muestras sin disolvente en la que se utilizan fibras recubiertas para extraer analitos de interés de una muestra antes del análisis mediante GC o HPLC.
La microextracción en fase sólida (SPME) es una técnica de preparación de muestras sin disolvente en la que se utilizan fibras recubiertas para extraer analitos de interés de una muestra antes del análisis mediante GC o HPLC.
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.
Ver todo