Documentos clave
57331
Supelco
Portafibra SPME
greener alternative
for use with Non-CTC CombiPAL Type Autosamplers
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
solid phase microextraction (SPME): suitable
aplicaciones
food and beverages
compatibilidad
for use with Non-CTC CombiPAL Type Autosamplers
categoría alternativa más sostenible
Descripción general
El soporte protege la fibra revestida y controla la exposición de la fibra durante la adsorción y la desorción del analito. El soporte es reutilizable indefinidamente y acepta la fibra sustituible. Los usuarios nuevos deben pedir un soporte y un conjunto de fibra.
Portafibras para muestreo manual
Una guía de profundidad ajustable orienta la fibra para muestreo y para la colocación correcta en la zona caliente del puerto de inyección de la GC. La fibra puede bloquearse en la posición expuesta.
Portafibras para muestreo automático o análisis mediante HPLC
Utilice este portafibras con un automuestreador Varian 8100/8200 o con nuestra interfaz SPME/HPLC. Se necesita un kit de actualización de SPME para trabajar con el automuestreador Varian. Si desea información concerniente a los requisitos del sistema, póngase en contacto con la división Varian Instrument.
Portafibras para CTC CombiPAL/CombiPAL-xt y Gerstel MPS2
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This is a Solid Phase Microextraction (SPME) technology product. SPME is one of the greener technologies for sample preparation as it is solvent free extraction technology and SPME fibres are re-usable and generates as little waste as possible, thus aligns with "Waste Prevention”, and ″Safer Solvents and Auxiliaries″. Click here for more information.
Información legal
CombiPAL is a trademark of CTC Analytics
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Artículos
A throughput HS-SPME-GC-MS method to analyze volatile compounds in Perilla leaves at low extraction temperatures using four different SPME fibers.
A throughput HS-SPME-GC-MS method to analyze volatile compounds in Perilla leaves at low extraction temperatures using four different SPME fibers.
A throughput HS-SPME-GC-MS method to analyze volatile compounds in Perilla leaves at low extraction temperatures using four different SPME fibers.
A throughput HS-SPME-GC-MS method to analyze volatile compounds in Perilla leaves at low extraction temperatures using four different SPME fibers.