Merck
57299-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
DVB/CAR/PDMS, for use with manual holder or autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 50 μm (DVB layer), 30 μm (CAR/PDMS layer)
Sinónimos:
Montaje de fibra SPME DVB/CAR/PDMS
About This Item
UNSPSC Code:
41115724
NACRES:
NB.21
product name
Fibra de divinilbenceno/carboxeno/polidimetilsiloxano (DVB/CAR/PDMS) de SPME, needle size 23 ga, StableFlex, for use with manual holder or autosampler, fiber L 2 cm
material
StableFlex fiber
notched gray hub
Quality Level
needle size
23 ga
packaging
pk of 3
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fiber L
2 cm
matrix active group
DVB/CAR/PDMS coating
application(s)
food and beverages
compatibility
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
for use with manual holder or autosampler
greener alternative category
General description
Los montajes de fibra SPME pueden reutilizarse hasta para 100 análisis, o más, dependiendo de la aplicación y del cuidado que se tenga. Para reutilizarlos, basta con acondicionar con calor antes y después de cada análisis. Puede utilizarse disolvente para aplicaciones HPLC o cuando el calor no limpie suficientemente la fibra. Cada montaje tiene un código de color o eje con muescas que indican el tipo de recubrimiento de la fibra. Las moléculas más pequeñas son retenidas en los poros de las fibras que contienen adsorbentes en el revestimiento, como las partículas de carboxeno y de divinilbenceno.
Nos hemos comprometido a proporcionarle los productos alternativos más sostenibles, que se adhieran a uno o más de los 12 principios de la química sostenible. Este es un producto de tecnología de microextracción en fase sólida (SPME). La SPME es una de las tecnologías más ecológicas para la preparación de muestras, ya que es una tecnología de extracción sin disolventes y las fibras de SPME son reutilizables y generan la menor cantidad de residuos posible, por lo que se alinea con "Prevención de residuos" y "Disolventes y auxiliares más seguros". Pulse aquí si desea más información.
Features and Benefits
Diseñado para utilizar con sistema de sellado Merlin Microseal; puede ser utilizado con otros sistemas sin septum.
Other Notes
El aspecto puede variar. Pueden verse puntos más oscuros en la fibra, pero no afectarán al rendimiento.
Footnote
El recubrimiento está unido a un núcleo flexible de sílice fundida, produciendo un recubrimiento más estable en una fibra menos frágil. Puede haber una diferencia ligera en la selectividad de la extracción comparada con el mimo recubrimiento sobre un núcleo estándar de sílice fundido. El dispositivo de fibra de 2cm no tiene muelle.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)