Merck
57044
Supelco
Rampa de vacío Visiprep SPE
DL (Disposable Liner), 12-port model
About This Item
UNSPSC Code:
12000000
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
polypropylene tube
Quality Level
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
environmental
food and beverages
General description
El sistema de vacío Visiprep DL (revestimiento desechable) elimina la posibilidad de contaminación cruzada cuando se procese una nueva muestra en el mismo puerto. El revestimiento consta de una conexión luer hembra de PP que se fija al SPE, y un tubo de PTFE de pared fina roscado al puerto SPE. Esto garantiza que todas las superficies de la válvula y el puerto SPE que entran en contacto con la muestra pueden ser sustituidas después de cada extracción.
La SPE es una forma de cromatografía y, como ocurre con otras técnicas cromatográficas, el control del caudal es fundamental para mantener extracciones reproducibles. A diferencia de otras rampas de vacío, el sistema Visiprep contiene un sistema valvular patentado que permite el control preciso del flujo a través de cada tubo de SPE mediante válvulas de tipo rosca, independientes, rotatorias situadas en cada puerto dentro de la tapa de la rampa. Las rampas de vacío Visiprep le permiten procesar hasta 12 (versión de 12 puertos) o 24 (versión de 24 puertos) muestras de SPE a la vez. El espaciado entre puertos es ligeramente menor en las versiones de 24 puertos que en las de 12 puertos, por lo que se recomienda tener en cuenta los tamaños de los tubos.
Features and Benefits
  • Válvulas de tornillo patentadas en cada puerto de SPE para un control preciso del flujo.
  • El cuenco de vidrio no se disolverá, empañará ni cambiará de color cuando se exponga a disolventes.
  • Las patas de la tapa permiten al usuario apoyarla fácilmente sobre la superficie de trabajo cuando la quite de colector
  • El manómetro y válvula de purga de tornillo resistente al disolvente ofrece un mejor control del precinto y del vacío. La válvula ocupa 1/4″ del tubo de vacío.
  • En la gradilla de recipientes de recogida de PP pueden colocarse viales automuestreadores; viales de centelleo pequeños (D.E. recomendado, 22,75 mm); tubos de ensayo de 10 y 16 mm; y matraces aforados de 1, 2, 5 y 10 ml. Para los modelos de 12 puertos, se dispone de una placa opcional para viales de centelleo de 20 ml.
Se suministra con100 revestimientos desechables (referencia 57059).
Legal Information
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Andrea Molina et al.
Toxins, 11(6) (2019-06-05)
Mycotoxins are secondary metabolites, produced by fungi of genera Aspergillus, Penicillium and Fusarium (among others), which produce adverse health effects on humans and animals (carcinogenic, teratogenic and immunosuppressive). In addition, mycotoxins negatively affect the productive parameters of livestock (e.g., weight
Artículos
Use QuEChERS methods to analyze samples of milk for veterinary drugs.
Use QuEChERS methods to analyze samples of milk for veterinary drugs.
Use QuEChERS methods to analyze samples of milk for veterinary drugs.
Use QuEChERS methods to analyze samples of milk for veterinary drugs.
Ver todo
Protocolos
Paprika spice's PAH contamination risk due to environmental exposure highlights food safety concerns.
Paprika spice's PAH contamination risk due to environmental exposure highlights food safety concerns.
Questions
  1. What is the spacing between ports for the manifolds?
    1 answer
    1. Visiprep 12 Port, Product Dimensions
      1 1/8" (1.14") Between valves (center to center)
      1 5/8" Between rows (center to center)
      All ports on the 12 and 24 vacuum manifolds can only be used simultaneously with 1, 3, and 6mL tubes. In order to use all ports of the manifold with 12, 20, or 60 mL SPE tubes, Long Stem Flow Control Valves are required – see product 57048.