Key Documents
57239-U
Supelco
Tubo de SPE SupelcleanENVI-Chrom P
volume 6 mL, suitable for PFAS testing, bed wt. 500 mg, for use with Gerstel® MPS 3, pk of 30
Sinónimos:
polymeric RP SPE cartridge tube, 6 mL
About This Item
UNSPSC Code:
41115712
NACRES:
NB.21
material
polypropylene tube
Quality Level
composition
bed wt., 500 mg
packaging
pk of 30
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
900 m2/g
volume
6 mL
matrix
Styrene/Divinyl Benzene Coopolymer Resin base material
matrix active group
polystyrene-divinylbenzene phase
pore size
20-300 Å
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with Gerstel® MPS 3
separation technique
reversed phase
General description
Co-polímero Estireno/divinil benceno
Mecanismo de Retención: Fase Reversa o Adsorción
Compatibilidad de la Matriz de la muestra: Soluciones Acuosas
• Tamaño partícula: 80-160 μm; Forma Esférica; Tamaño Poro: 110-175 Å; Área Superficial: 900 m2/g
• Altamente reticulado, neutro, estirenodivinilbenceno especialmente limpio, resina utilizada para retener compuestos hidrofóbicos con alguna funcionalidad hidrofílica bajo condiciones de fase reversa
• Altamente resistente a condiciones de pH extremas
• Aplicacione típicas incluyen compuestos aromáticos, fenólicos de matrices de muestras acuosas
• Utilizado para fenoles contaminantes prioritarios de muestras acuosas
Legal Information
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
GERSTEL is a registered trademark of Gerstel GmbH & Co. KG
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)