Documentos clave
57118-U
Supelco
Tubo de SPE de polipropileno vacío con frita de PE, porosidad de 20 μm
volume 20 mL, pre-fritted, pk of 20
Sinónimos:
pk 20, Empty Fritted 20-ml SPE Tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
Materiales
polypropylene
descripción
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
envase
pk of 20
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
volumen
20 mL
tamaño de poro
20 μm
aplicaciones
food and beverages
Descripción general
Tubos para EFS (SPE). Estos tubos le permiten rellenar sus propios cartuchos para EFS.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)