567575-U
Discovery® HS F5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm Supelguard Guard Cartridge Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Cartucho Discovery® HS F5 Supelguard, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, pkg of 1 kit
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L43
descripción
Supelguard Cartridge
Línea del producto
Discovery®
Características
endcapped
envase
pkg of 1 kit
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
2 cm × 2.1 mm
superficie
300 m2/g
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
PFP (pentafluorophenyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
120 Å
pH operativo
2-8
aplicaciones
food and beverages
compatibilidad
use to protect Discovery HS F5
técnica de separación
reversed phase
Nota al pie de página
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)