567504-U
Discovery® HS F5 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
product name
Columna para HPLC Discovery® HS F5, 3 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L43
product line
Discovery®
feature
endcapped
manufacturer/tradename
Discovery®
packaging
1 ea of
extent of labeling
12% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × I.D.
5 cm × 4.6 mm
surface area
300 m2/g
surface coverage
4 μmol/m2
impurities
<10 ppm metals
matrix
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
matrix active group
PFP (pentafluorophenyl) phase
particle size
3 μm
pore size
120 Å
operating pH range
2-8
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
Categorías relacionadas
General description
• Selectividad única
• Retención similar a la C18 (algunas veces requiere una fase móvil más fuerte)
• Excelente forma del pico
• Estable, escaso sangrado en separaciones de CL/EM (LC/MS)
• Separaciones modulables de 3 a 10μm
Features and Benefits
- Unique selectivity
- Similar retention to C18 (sometimes requires stronger mobile phase)
- Excellent peak shape
- Stable, low-bleed LC-MS separations
- Scalable separations from 3 to 10μm particle sizes
Legal Information
Application
Guard cartridge
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.