56400AST
apHera™ NH₂ (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2 mm, HPLC Column
Sinónimos:
Amino Functionalized HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Columna para HPLC apHera™ NH2, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L82
Línea del producto
apHera™
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
apHera™
Parámetros
147 bar pressure (2133 psi)
4-50 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
15 cm × 2 mm
Matriz
polymeric
grupo activo de la matriz
amino phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
300 Å
pH operativo
1-14
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Categorías relacionadas
Descripción general
Features of Amino apHera™ Columns
- High efficiency for carbohydrate analysis
- Ideal for basic conditions/amphoteric detection
- High selectivity mono- to oligosaccharides
- pH range 2-13
- 300 angstrom pore size
- Stable, predictable retention
- Long column life
Información legal
precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Protocolos
Protocol for LC/MS Analysis of Glyphosate and Metabolites on apHera™ NH2, 2 mm I.D. Column