55511-U
Supel™ QuE QuEChERS tube
Z-Sep+ with MgSO4 Tube, pk of 50, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Sinónimos:
QuEChERS
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Supel™ QuE, Z-Sep+ with MgSO4 Tube, pk of 50, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Nivel de calidad
composición
Magnesium Sulfate, 900 mg
Z-Sep+, 300 mg
envase
pk of 50
técnicas
QuEChERS: suitable
tubo de centrífuga volumen
15 mL , Shaker Compatible
aplicaciones
food and beverages
Categorías relacionadas
Descripción general
Utilizando el método QuEChERS, las muestras alimentarias o agrícolas se extraen primero con un disolvente miscible acuoso (por ejemplo, acetonitrilo) en presencia de elevadas cantidades de sales (como el cloruro de sodio y el sulfato de magnesio) o agentes amortiguadores (como el citrato) para inducir separación en fase líquida y estabilizar los plaguicidas lábiles a ácidos y bases. Tras agitar y centrifugar, una alícuota de la fase orgánica se somete a un ulterior lavado utilizando la SPE. A diferencia de los métodos tradicionales en los que se usan tubos de SPE, en la SPE dispersiva, la limpieza se facilita mezclando cantidades a granel de SPE (Supelclean PSA, ENVI-Carb o Discovery DSC-18) con el extracto. Después de la limpieza de la muestra, la mezcla se centrifuga y el sobrenadante resultante puede o bien analizarse directamente o bien someterse a otro tratamiento menor antes de analizarse.
Supelco lleva una línea de viales y tubos de centrífuga que contienen cantidades predeterminadas de sales y adsorbentes de SPE para respaldar las configuraciones más comunes del método utilizadas en la actualidad.
Compatibilidad
Otras notas
Z-Sep+ is recommended for cleanup of samples containing greater than 15% fat.
Z-Sep/C18 is recommended for cleanup of samples containing less than 15% fat.
Z-Sep is recommended for cleanup of samples prior to analysis of hydrophobic analytes.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Assessment of clean-up sorbents for extracting PAHs from salmon and PCBs from milk, optimized for GC analysis with MS and ECD detection.
Assessment of clean-up sorbents for extracting PAHs from salmon and PCBs from milk, optimized for GC analysis with MS and ECD detection.
Assessment of clean-up sorbents for extracting PAHs from salmon and PCBs from milk, optimized for GC analysis with MS and ECD detection.
Assessment of clean-up sorbents for extracting PAHs from salmon and PCBs from milk, optimized for GC analysis with MS and ECD detection.