Merck
55172-U
Supelco
Supel QuE QuEChERS tube
PSA (EN) Cleanup Tube, pack of 100, suitable for EN 15662:2008 per BS
Sinónimos:
QuEChERS
About This Item
UNSPSC Code:
41115712
NACRES:
NB.21
product name
Supel QuE, PSA (EN) Cleanup Tube, pack of 100, suitable for EN 15662:2008 per BS
material
polypropylene tube
Quality Level
agency
suitable for BS EN 15662:2008
product line
Supel
composition
magnesium sulfate, 150 mg
Supelclean PSA, 25 mg
packaging
pack of 100
technique(s)
QuEChERS: suitable
centrifuge tube volume
2 mL
matrix active group
PSA phase
application(s)
food and beverages
General description
La SPE dispersiva (dSPE), conocida también como el método «QuEChERS» (acrónimo de rápido, fácil, barato, efectivo, resistente y seguro en inglés), es la técnica de preparación de muestras moderna que se está volviendo cada vez más popular en el área de los análisis de múltiples residuos de plaguicidas en los productos alimentarios y agrícolas.
Utilizando el método QuEChERS, las muestras alimentarias o agrícolas se extraen primero con un disolvente miscible acuoso (por ejemplo, acetonitrilo) en presencia de elevadas cantidades de sales (como el cloruro de sodio y el sulfato de magnesio) o agentes amortiguadores (como el citrato) para inducir separación en fase líquida y estabilizar los plaguicidas lábiles a ácidos y bases. Tras agitar y centrifugar, una alícuota de la fase orgánica se somete a un ulterior lavado utilizando la SPE. A diferencia de los métodos tradicionales en los que se usan tubos de SPE, en la SPE dispersiva, la limpieza se facilita mezclando cantidades a granel de SPE (Supelclean PSA, ENVI-Carb o Discovery DSC-18) con el extracto. Después de la limpieza de la muestra, la mezcla se centrifuga y el sobrenadante resultante puede o bien analizarse directamente o bien someterse a otro tratamiento menor antes de analizarse.
Supelco lleva una línea de viales y tubos de centrífuga que contienen cantidades predeterminadas de sales y adsorbentes de SPE para respaldar las configuraciones más comunes del método utilizadas en la actualidad.
Legal Information
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
David Moreno-González et al.
Talanta, 128, 299-304 (2014-07-26)
In this study a fast, selective and sensitive multiresidue method based on QuEChERS methodology has been evaluated and validated for the determination of carbamate pesticides, in edible vegetable oils by UHPLC-MS/MS. A new clean-up sorbent, Supel(TM) QuE Z-Sep(+), has been
Lijun Han et al.
Journal of separation science, 39(23), 4592-4602 (2016-11-03)
A novel carbon/zirconia-based material, Supel
Maria Teresa Salles Trevisan et al.
Journal of chromatography. A, 1512, 98-106 (2017-07-20)
An analytical method using a quick, easy, cheap, effective, rugged and safe (QuEChERS) procedure for multi-residue determination of 52 pesticides in coffee leaf extractshas been developed and validated according to SANTE/11945/2015 guidelines. Different sorbent combinations for dispersive solid phase extraction