55058
Bottom-of-the-bottle filter/sparger
pore size 2 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Productos recomendados
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Upchurch Scientific, Inc A-435
Diámetro
28 mm
tamaño de poro
2 μm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)