Documentos clave
53822-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Sinónimos:
Core-shell (SPP) Fused Core C18 HPLC column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Columna para HPLC Ascentis® Express C18, 2,7 μm, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
Ascentis®
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
Ascentis®
envase
1 ea of
Parámetros
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 2.1 mm
superficie
135 m2/g
impurezas
<5 ppm metals
Matriz
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
2.7 μm
tamaño de poro
90 Å
pH operativo
2-9
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Las columnas de HPLC Ascentis Express, a través del uso de tecnología de partículas Fused-Core®, pueden proporcionarle la elevada velocidad y las elevadas eficiencias de las partículas inferiores a 2 μm a la vez que mantienen menores contrapresiones. La combinación de gran eficiencia y poca contrapresión beneficia a los usuarios de UPLC® (u otro sistema de presión ultraelevada), así como a los usuarios de la HPLC convencional.
Si desea más información sobre esta nueva tecnología de columna, visite la página de inicio Ascentis Express.
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
UPLC is a registered trademark of Waters
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
cartucho de precolumna
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yong Foo Wong et al.
Electrophoresis (2018-02-08)
Metabolic profiling of Glycyrrhiza glabra using comprehensive two-dimensional liquid chromatography (LC × LC) coupled with photodiode array (PDA) and mass spectrometry (MS) detection is described. The separation was conducted under reversed-phase conditions, using a combination of first dimension (1 D) 150 mm microbore
Silvia Jakabová et al.
Journal of chromatography. A, 1232, 295-301 (2012-03-07)
Hyoscyamine (atropine) and scopolamine are the predominant tropane alkaloids in the Datura genus, occurring in all plant organs. The assessment of the alkaloid content of various plant parts is essential from the viewpoint of medical use, but also as a
Pankaj Partani et al.
Journal of chromatographic science, 54(8), 1385-1396 (2016-05-27)
A liquid chromatography-tandem mass spectrometry method was developed and validated for the simultaneous determination of simvastatin (SV) and simvastatin acid (SVA) in human plasma. To improve assay sensitivity and achieve simultaneous analysis, SVA monitored in (-)ESI (electrospray ionization) mode within
Petra Šilarová et al.
Food chemistry, 237, 471-480 (2017-08-03)
The degradation of catechins and other phenolics in green tea infusions were monitored using fast HPLC/MS separation. The final separation was performed within 2.5min using Ascentis Express C18 column (50mm×2.1mm i.d.) packed with 2μm porous shell particles. Degradation was studied
Babu Rao Chandu et al.
SpringerPlus, 2(1), 194-194 (2013-06-07)
A bioequivalence study was proved of generic Febuxostat 80 mg tablets (T) in healthy volunteers.For this purpose, Authors developed a simple, sensitive, selective, rapid, rugged and reproducible liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for the quantification of Febuxostat (FB) in human
Artículos
Improved LC/MS Detection of Estradiol using 4-(Dimethylamino) benzoyl chloride (DMABC) derivatization agent relative to dansyl chloride.
Accurate protein binding affinities were measured using bioSPME more rapidly than membrane dialysis (RED) techniques. Binding affinities correlated to the reference values.
Learn how filter selection and sample and mobile phase filtration impact HPLC back pressure and column lifetime.
Descubra cómo la selección de filtros y la filtración de muestras y fases móviles afectan a la contrapresión de la HPLC y la vida útil de la columna.
Ver todo
Protocolos
We presents a robust method for analyzing 25-hydroxyvitamin D3 and 25-hydroxyvitamin D2 in serum using a multiplexed LC-MS-MS system.
Chromatograms
application for SPE, application for LC-MSapplication for SPE, application for LC-MSapplication for HPLC, application for SPEapplication for SPE, application for LC-MSMostrar más
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. Is there anything special I need to do to my HPLC system to use Ascentis Express?
    1 answer
    1. Nothing special is required to use Ascentis Express HPLC columns.  To obtain the full benefits of Ascentis Express, one should minimize dispersion in the HPLC system (tubing, detector flow cell) as well as confirm the detector response system is set at a fast level.  For more information, request Guidelines for Optimizing Systems for Ascentis Express Columns (T407102).
      Helpful?
  2. What flow rate should I use with Ascentis® Express HPLC Columns?
    1 answer
    1. Based on the minimum in the van Deemter curves, higher flows than 5um particle columns are required in order to maximize Ascentis Express column efficiency. The suggested starting point for flow rate for Ascentis Express columns: 1.6 mL/min for 4.6 mm ID;  0.8 mL/min for 3.0 mm ID; and 0.4mL/min for 2.1 mm ID.
      Helpful?
  3. Can I use Ascentis Express on a UHPLC system?
    1 answer
    1. Yes.  Ascentis Express columns are packed in a way making them suitable for these ultra high pressure instruments.  In fact, Ascentis Express outperforms sub-2 μm micron columns on many applications since Ascentis Express provides the benefits of sub-2 μm particles but at much lower back pressure.  These benefits include the capability of providing fast HPLC and higher resolution chromatography.  The Fused-Core particle consists of a 1.7 μm solid core and a 0.5 μm porous shell.  A major benefit of the Fused-Core particle is the small diffusion path (0.5 μm) compared to conventional fully porous particles. The shorter diffusion path reduces axial dispersion of solutes and minimizes peak broadening.
      Helpful?
  4. Do I need special fittings and tubing to connect Ascentis® Express HPLC Columns?
    1 answer
    1. While operating pressures may not exceed the 400 bar (6,000 psi) capability of your traditional instruments, sustained pressures of about 200 bar (3,000 psi) will exceed the recommended pressure for conventional PEEK tubing and fittings at the column inlet. We recommend changing to stainless steel fittings in all high pressure locations and have designed special High Performance HPLC Fittings/Interconnects that will stay tight at pressures of 1,000 bar (15,000 psi) or greater, even when elevated column temperatures are employed.
      Helpful?
  5. Can I use Ascentis Express on any type of HPLC system?
    1 answer
    1. Ascentis Express HPLC columns are capable of use on standard HPLC systems as well as UHPLC systems.  Columns are packed in high pressure hardware capable of withstanding the pressures used in UHPLC systems.
      Helpful?
  6. Can Ascentis® Express HPLC Columns be used for LC-MS?
    1 answer
    1. Express Fused-Core™ particles were designed with LC-MS in mind. Even extremely short column lengths exhibit sufficient plate counts to show high resolving power. The flat van Deemter plots permit resolution to be maintained at very high flow rates to maximize sample throughput. All Ascentis stationary phases have been evaluated for MS compatibility during their development, and the Express phases are no exception. You can expect extremely low column bleed and background while maintaining longest possible column lifetime. A bonus of Ascentis Express columns for high throughput UHPLC and LC-MS is that they are extremely rugged and highly resistant to plugging, a very common failure mode for competitor columns.
      Helpful?
  7. How can I measure my instrument bandwidth (IBW) and determine what Ascentis® Express HPLC Columns can be used with minimal efficiency loss created by too much internal instrument volume?
    1 answer
    1. The Guide to Dispersion Measurement has simple instructions on how to measure IBW and can be found at sigma-aldrich.com/express.
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  9. What is the carbon load for Ascentis® Express C18 HPLC Columns?
    1 answer
    1. Carbon load which is commonly referred to as %Carbon is misleading and not meaningful for Ascentis® Express. Since Fused-Core™ particle is unique in the sense that it has a solid core and porous shell, the %Carbon number can not be compared to traditional porous particles.  The carbon coverage for Ascentis® Express C18 is 3.5 micromoles/meter-squared