Documentos clave
52658-U
Supelco
Tubo de SPE Discovery® DSC-Si
bed wt. 5 g, volume 20 mL, pk of 20
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiales
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
composición
bed wt., 5 g
envase
pk of 20
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
superficie
480 m2/g
volumen
20 mL
Matriz
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
grupo activo de la matriz
silica bonding
tamaño de partícula
50 μm
tamaño de poro
70 Å pore size
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
normal phase
Descripción general
Mecanismo de retención:: Fase nomal
Compatibilidad de la matriz de la muestra: Disolventes orgánicos, aceites y lípidos
  • Absorbente de sílice no unida, lavada al ácido ideal para EFS (SPE) de fase normal y otras técnicas instantáneas modificadas
  • Usado frecuentemente para separar o eliminar moléculas estructuralmente similares a través de eluciones sucesivas con soluciones cada vez más polares
  • El absorbente de fase normal más polar de que se disponga
  • Excelente capacidad para la purificación de la fase solución en reacciones de química combinatoria, cuando se separan las moléculas objeto del análisis de los subproductos de la reacción y del exceso de reactivos
  • Disponible con configuraciones con embudo Büchner para facilitar la capacidad de ampliación
Información legal
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)