507768
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100
Blue PTFE/white silicone, 60 durometer, for use with 2 mL vial - standard opening, diam. 8 mm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
white silicone septa
Características
Blue PTFE/white silicone, 60 durometer
durometer: 50
envase
pkg of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Chromacol 8-ST14
Parámetros
250 °C max. temp.
Diámetro
8 mm
compatibilidad
for use with 2 mL vial - standard opening
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)