508616
Septum, PTFE/Silicone
blue PTFE/silicone, diam. × thickness 20 mm × 0.045 in., hardness 30 (Durometer: shore A), pkg of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE face
blue PTFE/silicone
silicone body
dureza
30 (Durometer: shore A)
envase
pkg of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Chromacol 20-ST101
Parámetros
250 °C temp. limit
D.E.
20 mm
diám. × grosor
20 mm × 0.045 in.
Categorías relacionadas
Descripción general
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)