48231
EPA Phthalate Esters Mix
certified reference material, 2000 μg/mL each component in hexane
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Agency
EPA 606,806,8061,8270
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1 mL
concentración
2000 μg/mL each component in hexane
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-14.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-26 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)