Merck
47763
Supelco
Colecalciferol (D3)
analytical standard
Sinónimos:
Colecalciferol, (+)-Vitamina D3, 7-deshidrocolesterol activado, Activado, 7-deshidrocolesterol, Calciol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H44O
Número de CAS:
Peso molecular:
384.64
Beilstein/REAXYS Number:
2339331
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12164500
PubChem Substance ID:
grade
analytical standard
Quality Level
form
solid
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type fat soluble vitamin
packaging
ampule of 100 mg
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
color
white
mp
83-86 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
InChI key
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Gene Information
human ... VDR(7421)
General description
El colecalciferol (D3) es una vitamina liposoluble, y es una de las formas de la vitamina D sintetizada en la piel humana al exponerse a la radiación ultravioleta (UV) de la luz solar, o también puede obtenerse de los alimentos. Se ha observado que es esencial en seres humanos para mantener el metabolismo normal del calcio.
Application
Consulte el Certificado de análisis del producto para más información sobre una técnica adecuada para el equipo. Si desea más información, póngase en contacto con el servicio técnico.
El colecalciferol (D3) puede utilizarse como referencia analítica para la cuantificación del analito en diferentes matrices alimentarias mediante diferentes técnicas de cromatografía.
Biochem/physiol Actions
La Vitamina D actúa a través de un receptor que forma parte de la superfamilia del factor de transcripción dependiente del ligando. Modula la proliferación y diferenciación de las células normales y cancerosas. Tiene efectos contrarios a la proliferación y desarrollo de metástasis en células de cáncer de mama, colon y próstata. Receptores activados de vitamina D en el intestino y los huesos mantienen la absorción de calcio y la homeostasis.
Recommended products
Encuentre un Material de Referencia digital para este producto en nuestra plataforma virtual ChemisTwin® para NMR. Puede utilizar este equivalente digital en ChemisTwin® para confirmar la identidad de su muestra y cuantificar los compuestos (con patrón digital externo). Puede verse un espectro de RMN de esta sustancia y puede realizarse una comparación telemática con su muestra con unos pocos clics de ratón. Más información aquí y comience su prueba gratuita.
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Rapid determination of vitamin D3 in milk-based infant formulas by liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Kwak M-B, et al.
Food Chemistry, 165(2), 569-574 (2014)
Simultaneous determination of cholecalciferol (vitamin D3) and ergocalciferol (vitamin D2) in foods by selected reaction monitoring
Dimartino G
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 92(2), 511-517 (2009)
Bich Tran et al.
The American journal of clinical nutrition, 99(1), 156-161 (2013-10-11)
Observational data suggested that supplementation with vitamin D could reduce risk of infection, but trial data are inconsistent. We aimed to examine the effect of oral vitamin D supplementation on antibiotic use. We conducted a post hoc analysis of data
Hongliu Ding et al.
Neurology, 81(17), 1531-1537 (2013-09-27)
To conclusively test for a specific association between the biological marker 25-hydroxy-vitamin D3, a transcriptionally active hormone produced in human skin and liver, and the prevalence and severity of Parkinson disease (PD). We used liquid chromatography/tandem mass spectrometry to establish
Ian R Reid et al.
Lancet (London, England), 383(9912), 146-155 (2013-10-15)
Findings from recent meta-analyses of vitamin D supplementation without co-administration of calcium have not shown fracture prevention, possibly because of insufficient power or inappropriate doses, or because the intervention was not targeted to deficient populations. Despite these data, almost half
Protocolos
Separation of Ergocalciferol (D2), analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard
Ascentis Express C18 is suitable for routine analysis of fat-soluble vitamins D2 and D3, providing optimized chromatograms.
Ascentis Express C18 is suitable for routine analysis of fat-soluble vitamins D2 and D3, providing optimized chromatograms.
Ascentis Express C18 is suitable for routine analysis of fat-soluble vitamins D2 and D3, providing optimized chromatograms.
Ver todo