47082-U
EPA 8260 Internal Standards Mix HC
certified reference material, 10000 μg/mL in methanol
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Agency
EPA 8260
610
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type internal
envase
ampule of 1 mL
concentración
10000 μg/mL in methanol
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
US EPA 8000 Series methods are analytical methods for identifying and quantifying halogenated and aromatic volatile organic compounds (VOCs) on the EPA′s Appendix VIII and Appendix IX lists in solid wastes and groundwater at active hazardous treatment, storage, and disposal sites.
Aplicación
Otras notas
Información legal
Analito
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
122.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
50 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)