47080-U
Bacterial Acid Methyl Ester (BAME) Mix
solution (10 mg/mL total concentration in methyl caproate), analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Formulario
solution (10 mg/mL total concentration in methyl caproate)
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1 mL
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
food and beverages
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Descripción general
Check out our complete portfolio of Fatty acid methyl ester (FAME) reference material solution mixes
Aplicación
- Development of a method to identify bacteria based on the gas chromatographic-vacuum ultraviolet spectroscopic (GC-VUV) analysis of bacterial fatty acid methyl esters (FAMEs)
- Fatty acid methyl ester (FAME) profiling of biodiesel obtained from microbial oil after its transesterification by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)
- GC-FID method-based separation and determination of fatty acid methyl esters (FAMEs) in the lipid extracts of leptocephalus larva of eels
Otras notas
Analito
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
43 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCActive Filters