44594-U
P-I-A-N-O Kit
analytical standard
Sinónimos:
Piano Assay Kit
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Agency
ASTM® D6729,D6730,D6733
envase
pkg of 1 kit
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
petroleum
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Información legal
Solo componentes del kit
- n-Paraffins Mix (44585-U) .1 mL
- Isoparaffins Mix (44586-U) .1 mL
- Aromatics Mix (44587) .1 mL
- Naphthenes Mix (44588) .1 mL
- Olefins Mix (44589) .1 mL
- P-I-A-N-O Mix (44593-U) .1 mL
Producto relacionado
columna analítica
Palabra de señalización
Danger
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Blood, Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
-57.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-49.45 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
Complete offer for petrochemical testing including environmental and industrial hygiene monitoring solutions.
Complete offer for petrochemical testing including environmental and industrial hygiene monitoring solutions.
Complete offer for petrochemical testing including environmental and industrial hygiene monitoring solutions.
Complete offer for petrochemical testing including environmental and industrial hygiene monitoring solutions.