442475
Benzo[e]pyrene
analytical standard
Sinónimos:
1,2-Benzpyrene, 4,5-Benzpyrene
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 25 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
177-180 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
c1ccc2c(c1)c3cccc4ccc5cccc2c5c34
InChI
1S/C20H12/c1-2-8-16-15(7-1)17-9-3-5-13-11-12-14-6-4-10-18(16)20(14)19(13)17/h1-12H
Clave InChI
TXVHTIQJNYSSKO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?