442282
2,3,4,6-Tetrachlorophenol
analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 100 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Oc1c(Cl)cc(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H2Cl4O/c7-2-1-3(8)6(11)5(10)4(2)9/h1,11H
Clave InChI
VGVRPFIJEJYOFN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Protocolos
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.