29437-U
Certified glass inserts for 12 x 32 mm, large opening vials
volume 0.3 mL, clear glass insert, conical point, O.D. × H 6 mm × 31 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Productos recomendados
Materiales
clear glass insert
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al
6 mm × 31 mm
volumen
0.3 mL
Adaptador
insert for large opening vials (6.0 mm I.D.)
Categorías relacionadas
Otras notas
Large opening inserts fits crimp seal, snap ring, and 9 mm threaded vials (with 6.0 mm ID)
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)