Documentos clave
29436-U
Supelco
Certified glass inserts for 12 x 32 mm, large opening vials
volume 0.25 mL, clear glass insert (no spring required), conical point, O.D. × H 6 mm × 31 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiales
clear glass insert (no spring required)
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al
6 mm × 31 mm
volumen
0.25 mL
Adaptador
insert for large opening vials (6.0 mm I.D.)
Otras notas
Large opening inserts fits crimp seal, snap ring, and 9 mm threaded vials (with 6.0 mm ID)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)