27185-U
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 40 mL, amber glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Productos recomendados
material
amber glass vial
feature
closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
29 mm × 82 mm × 17 mm
volume
40 mL
fitting
thread for 24-400
Categorías relacionadas
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)