Documentos clave
27057
Supelco
Screw Cap with Hole
black polypropylene hole cap, for use with 20, 40, or 60 mL vial with 24-400 thread, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
black polypropylene hole cap
tamaño
24-400
Características
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
envase
pkg of 100 ea
Parámetros
135 °C temp. limit
diám. × Al
26 mm × 12.2 mm
Agujero diám.
15 mm
Adaptador
thread for 24-400
compatibilidad
for use with 20, 40, or 60 mL vial with 24-400 thread
Descripción general
These hole caps do not come with septa.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)