Documentos clave
27052
Supelco
Screw Cap with Hole
black polypropylene cap, thread for 8-425, for use with 2 mL vial (standard opening), pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121821
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
black polypropylene cap
Características
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
envase
pkg of 100 ea
Parámetros
135 °C temp. limit
Adaptador
thread for 8-425
compatibilidad
for use with 2 mL vial (standard opening)
Descripción general
These hole caps do not come with septa.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Adsorption of cationic peptides to solid surfaces of glass and plastic.
Kristensen, Kasper, Jonas R. Henriksen, and Thomas L. Andresen.
PLoS ONE, 10.5, e0122419-e0122419 (2015)