26702
Jeringa Hamilton®, gama 600
62RNR, volume 2.5 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.)
Sinónimos:
Hamilton® Syringe 62RNR, 2.5UL 22S GA, 2IN, PT#3
About This Item
Productos recomendados
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
needle size
22s ga
description
Microliter™
feature
removable needle
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 87942
needle L
51 mm (2 in.)
volume
2.5 μL
compatibility
for use with Rheodyne
General description
Application
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)