Documentos clave
19136-U
Agujas Hamilton® para jeringas RN
needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.), bevel tip stainless steel needle, pkg of 6 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
bevel tip stainless steel needle
tamaño de la aguja
22s ga
descripción
bevel tip (stainless steel)
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 7779-03
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
250-10000 μL
compatibilidad
for use with 250μL-10000μL
Descripción general
Hamilton® needles for RN syringes are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)