24722
Insert for 2mL large opening vial
volume 0.2 mL, conical polypropylene (with bottom spring), O.D. × H × I.D. 6 mm × 29 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
material
conical polypropylene (with bottom spring)
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
6 mm × 29 mm × 4.6 mm
volume
0.2 mL
General description
Die Einsätze passen in 12mm × 32mm Gefäße mit weiter Öffnung (6,0 mm)
Related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)