Merck
24081
Supelco
Columna para GC capilar SUPELCOWAX 10
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
UNSPSC Code:
41115710
eCl@ss:
32119290
material
fused silica
Quality Level
agency
OSHA 52,80
meets requirements for USP G16
parameter
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta value
250
df
0.25 μm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
60 m × 0.25 mm
matrix active group
Bonded; poly(ethylene glycol) phase
application(s)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
industrial hygiene
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
column type
capillary polar
General description
Aplicación: Esta columna se basa en una de las fases polares más utilizadas, Carbowax 20M, y es una columna polar adecuada para el análisis de disolventes, ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME), alimentos, compuestos aromáticos y de fragancias y alcoholes. Además, esta columna es una gran opción cuando se requiere una columna polar de uso general.
Código USP: Esta columna cumple los requisitos G48 de la USP.
Fase:
  • Ligada
  • Poli(etilenglicol)
Temperatura Límites:
  • ≤D.I. 0,32 mm: de 35 °C a 280 °C (isotérmica o programada)
  • ≥0,53 mm D.I., <2 μm: de 35 °C a 280 °C (isotérmica o programada)
  • ≥0,53 mm D.I., ≥2 μm: de 35 °C a 250 °C (isotérmica o programada)
Application
La columna para GC capilar SUPELCOWAX 10 puede utilizarse para el análisis de la grasa de la leche con el fin de demostrar sus beneficios para la salud. También puede utilizarse para la separación de alta resolución de bifenilos policlorados mediante cromatografía de gases bidimensional completa.
Other Notes
Ofrecemos una gran variedad de accesorios para cromatografía, entre ellos jeringas analíticas
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
He Nan et al.
Journal of chromatography. A, 1481, 127-136 (2016-12-31)
Lipidic ionic liquids (ILs) possessing long alkyl chains as well as low melting points have the potential to provide unique selectivity as well as wide operating ranges when used as stationary phases in gas chromatography. In this study, a total
Cheng Zhang et al.
Journal of chromatography. A, 1440, 160-171 (2016-02-27)
Structurally-tuned ionic liquids (ILs) have been previously applied as the second dimension column in comprehensive two-dimensional gas chromatography (GC×GC) and have demonstrated high selectivity in the separation of individual aliphatic hydrocarbons from other aliphatic hydrocarbons. However, the maximum operating temperatures
Luisa R Bordajandi et al.
Journal of chromatography. A, 1125(2), 220-228 (2006-06-13)
Comprehensive two-dimensional gas chromatography with micro electron-capture detection (GC x GC-microECD) has been evaluated for the enantioseparation of five chiral toxaphenes typically found in real-life samples (Parlar 26, 32, 40, 44 and 50). From the two enantioselective beta-cyclodextrin-based columns evaluated
Benoît Blanchet et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 769(2), 221-226 (2002-05-09)
This article describes two methods for the determination of 1,4-butanediol and gamma-hydroxybutyrate in human plasma and urine using capillary gas chromatography. For 1,4-butanediol, plasma or urine samples (500 microl) were extracted by protein precipitation whereas for gamma-hydroxybutyrate, plasma or urine
Viviana Santercole et al.
Lipids, 47(3), 329-344 (2012-01-17)
Commercial fish oils and foods containing fish may contain trans and/or isomerized fatty acids (FA) produced during processing or as part of prepared foods. The current American Oil Chemists' Society (AOCS) official method for marine oils (method Ce 1i-07) is
Artículos
The work describes the development of an HS-SPME-GC-MS method to determine 2-chloroethanol as a marker of fumigant ethylene oxide in different kinds of sesame seed samples.
The work describes the development of an HS-SPME-GC-MS method to determine 2-chloroethanol as a marker of fumigant ethylene oxide in different kinds of sesame seed samples.
The work describes the development of an HS-SPME-GC-MS method to determine 2-chloroethanol as a marker of fumigant ethylene oxide in different kinds of sesame seed samples.
The work describes the development of an HS-SPME-GC-MS method to determine 2-chloroethanol as a marker of fumigant ethylene oxide in different kinds of sesame seed samples.
Chromatograms
suitable for GC