24111
Columna para GC capilar SP®-2380
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
About This Item
Productos recomendados
material
fused silica
Quality Level
agency
meets requirements for USP G48
parameter
≤25-275 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta value
313
df
0.20 μm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
60 m × 0.25 mm
matrix active group
Stabilized; poly(90% biscyanopropyl/10% cyanopropylphenyl siloxane) phase
application(s)
agriculture
chemicals and industrial polymers
clinical
food and beverages
column type
capillary highly polar
General description
Aplicación: Una columna muy polar de cianosiloxano utilizada habitualmente para la separación de los isómeros geométricos (cis/trans) de los ésteres metílicos de los ácidos grasos (FAME) como grupo. También útil cuando se requiere una columna muy polar de uso general con buena estabilidad térmica.
Código USP: Esta columna cumple los requisitos de USP G48.
Fase:
Código USP: Esta columna cumple los requisitos de USP G48.
Fase:
- Estabilizada
- Poli(biscianopropil 90 %/cianopropilfenil siloxano 10 %)
- Subambiente a 275 °C (isotérmica o programada)
Application
- La columna capilar SP®-2380 puede ser adecuada para la determinación de la composición de ácidos grasos del aceite crudo empleando cromatografía de gases capilar, utilizada junto con la cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC) normal y de fase inversa para estudiar el contenido y la composición de tocoferoles, esteroles y fosfolípidos en los aceites de soja de las semillas de soja modificadas genéticamente.
- También se encontró que era adecuada para la identificación de los ésteres metílicos de los ácidos grasos de muestras de mamífero mediante cromatografía de gases rápida.
- Además, es también idónea para la determinación del contenido de hidrógeno y del grado de desarrollo de isomerización durante el proceso de hidrogenación de los aceites comestibles mediante cromatografía de gases capilar.
- Por encima de todo, es también adecuada para utilizarse en la cromatografía de gases equipada con detector de ionización de llama (FID) para analizar la citotoxicidad de los ácidos grasos de los aceites de semillas que contienen ácidos linolénicos conjugados (CLN) en células tumorales de ratón y de leucemia monocítica humana.
Other Notes
Ofrecemos una gran variedad de accesorios para cromatografía, entre ellos jeringas analíticas
Legal Information
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Effect of genetic modification on the content and composition of bioactive constituents in soybean oil.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 73 (5), 581-586 (1996)
Lipids, 36(5), 477-482 (2001-07-04)
The cytotoxicity of fatty acids from seed oils containing conjugated linolenic acids (CLN) was studied. Fatty acids from pomegranate, tung, and catalpa were cytotoxic to human monocytic leukemia cells at concentrations exceeding 5 microM for pomegranate and tung and 10
Fast gas chromatography for the identification of fatty acid methyl esters from mammalian samples.
Liposome Technology, 17 (8), 181-181 (2005)
Journal of chromatography. B, Biomedical applications, 658(2), 369-374 (1994-08-19)
Total fatty acids in plasma of neonates have been analysed as their methyl esters by gas chromatography. They were separated on a capillary column coated with a SP-2380 stationary phase. As little as 100 microliters of plasma is used for
Use of capillary gas chromatography for determining the hydrogenation level of edible oils.
Journal of Chromatography A, 767 (1), 335-339 (1997)