23991
Molecular Sieve 5A Water Vapor Trap
volume 750 cc, 1/4 in. fitting
Sinónimos:
BIG MOISTURE TRAP, 0.75 LITER, 1/4IN FITTINGS
About This Item
Productos recomendados
volumen
750 cc
Adaptador
1/4 in. fitting
Categorías relacionadas
Descripción general
Dimensions:
- 200 cc Trap: 26 1/4 in. (67 cm) long × 1 in. (2.5 cm) diameter
- 750 cc Trap: 18 in. (45.7 cm) long × 2 3/8 in. (6 cm) diameter
- S-Trap: 7 1/2 in. (19 cm) long x 5 9/16 in. (14.1 cm) wide x 1/2 in. (13 mm) diameter [total bed length: 19 3/4 in. (50.2 cm); the extended bed length ensures prolonged contact between the gas and the adsorbent and provides greater working capacity]
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)