Merck
22498
Supelco
Férula capilar Supeltex M-4, uso general
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 10 ea
About This Item
UNSPSC Code:
41121815
packaging
pkg of 10 ea
I.D.
0.4 mm
compatibility
0.10-0.25 mm Column I.D.
General description
Las férulas capilares tienen un calibre de precisión central. Durante el montaje de un conector, la fibra se fija dentro de la férula con adhesivo antes de rectificarlo y pulirlo para la preparación final.
Supelco ha perfeccionado el diseño de estas férulas de grafito para proporcionar un perfil limpio y afilado con un mínimo destello.
Características:
Precintos a un cuarto de vuelta más después del ajuste manual. Máximo contacto con la superficie de sellado, menor riesgo de contaminación de la columna durante la instalación.
Composición del material: grafito flexible
Temperatura máxima: 450 °C
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Senior John M.
Optical Fiber Communications , 245-245 (2009)