22460
Férula capilar Supeltex M-4, uso general
I.D. 1.2 mm, 0.50-0.75 mm Column I.D., pkg of 10 ea
About This Item
Productos recomendados
packaging
pkg of 10 ea
I.D.
1.2 mm
compatibility
0.50-0.75 mm Column I.D.
Categorías relacionadas
General description
Supelco ha perfeccionado el diseño de estas férulas de grafito para proporcionar un perfil limpio y afilado con un mínimo destello.
Características: Precintos a un cuarto de vuelta más después del ajuste manual. Máximo contacto con la superficie de sellado, menor riesgo de contaminación de la columna durante la instalación.
Composición del material: grafito flexible
Temperatura máxima: 450 °C
Características: Precintos a un cuarto de vuelta más después del ajuste manual. Máximo contacto con la superficie de sellado, menor riesgo de contaminación de la columna durante la instalación.
Composición del material: grafito flexible
Temperatura máxima: 450 °C
Legal Information
Configured for
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)